Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure noire Viton™
Code produit 11851920 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
11,2 mm
12,8 mm
22,4 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
3,2 mm
Pression maximale:
17°psi
18°psi
20 psi
Conditionnement:
7.50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Pression maximale Conditionnement
11851920 22,4 mm 3,2 mm 17°psi 7.50m
11841920 12,8 mm 1,6 mm 18°psi 7.50m
11775399 11,2 mm 1,6 mm 20 psi 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11851920 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0643408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.00€
    640.78€ / 7.5m
    Économisez 7.22€
    1% de réduction
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une option solide et durable pour les tubulures en laboratoire, conçue pour une utilisation avec transfert d’acide et de solvant, ainsi que pour les travaux à haute température.
  • Opaque, noire
  • La tubulure est fabriquée conformément aux exigences des BPF
  • La stérilisation n'est pas recommandée
  • Plage de températures comprises entre &-32&°C et &+204&°C
  • Fournis par longueur de 25 pieds/boîte
Spécification
Certifications/Conformité GMP
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Matériau Viton
Diamètre (métrique) externe 22,4 mm
Longueur totale (métrique) 7,62 m
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
À utiliser avec (application) Transfert d’acides et de solvants, travaux à haute température
Température min. de fonctionnement (métrique) -32°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Non recommandé
Couleur Noir
Dureté 75 (Shore A)
Pression maximale 17°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C