Learn More
Brady™ Rubalise rayée noir et jaune
Code produit 11791076 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bandes noires et jaunes
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11791076 Bandes noires et jaunes 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11791076 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 291425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.05€
    53.61€ / 1 rouleaux
    Économisez 21.44€
    28% de réduction
En stock
Le balisage visuel permet une alerte rapide et immédiate en cas de dangers potentiels. Le ruban de signalisation non adhésif à rayures noires et jaunes peut être utilisé pour des applications temporaires en extérieur ou permanentes en intérieur. Ce ruban peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, des clôtures ou des barricades métalliques.
  • Le balisage visuel permet une alerte rapide et immédiate en cas de dangers potentiels.
  • Le ruban non adhésif peut être utilisé pour des applications temporaires en extérieur ou permanentes en intérieur.
  • Ce ruban peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, des clôtures ou des barricades métalliques.
Spécification
Alternate Part Number Ruban de balisage 75 mm x 500 m jaune/noir
Description Rubalise rayée - noir/jaune
Dimensions (L x l) 500 m x 75 mm
À utiliser avec (application) Identification générale
Longueur (impériale) 1000.7 ft.
Longueur (métrique) 500 m
Quantité d’emballage 1 de chaque
Épaisseur 0,03 mm
Largeur (impériale) 2,95 in
Largeur (métrique) 75,00 mm
Couleur Bandes noires et jaunes