Learn More
Epredia™ Kits de porte-lames pour Cryotome™ FSE Cryostat, porte-lames de cryotome profil bas
Code produit p-4564342 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Support de lame à profil bas
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
12111840 Support de lame à profil bas 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12111840 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A78910032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez les lames pour le cryostat Cryotome™ FSE grâce à ces paquets.
Maintenez les lames pour le cryostat Cryotome™ FSE avec ces paquets de porte-lames Thermo Scientific™.
Porte-lames universel :
  • Accepte un couteau standard à profil C ou D jusqu’à 220 mm ; 120 mm correspond à la longueur standard
  • À utiliser avec des couteaux en acier standard ou avec un porte-lames jetable
  • À utiliser avec les porte-lames jetables (références 40 ou 47)
Porte-lames à profil bas :
  • Le mouvement latéral du porte-lames élimine la nécessité de desserrage et de resserrage de la lame
  • Le codage couleur identifie la fonction du levier
  • Porte-lames à utiliser avec des lames jetables à profil bas
Porte-lames à profil haut :
  • Le mouvement latéral du porte-lames élimine la nécessité de desserrage et de resserrage de la lame
  • Le codage couleur identifie la fonction du levier
  • Le porte-lames accepte les lames à profil haut standard ou résistantes et convient donc pour un vaste éventail d’applications de coupes de tissus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de lame à profil bas
À utiliser avec (équipement) FSE/FE/SME/E