Learn More
Swann-Morton™ Décapant BladeFLASK, non stérile
Code produit 15651464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15651464 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15651464 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur QFYUKSM
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre un moyen simple et plus sûr de retirer et de conserver les lames de scalpel usagées.
  • Extrait et conserve les lames de scalpel en toute sécurité.
  • Ce premier extracteur de lame de scalpel à une seule main au monde empêche les blessures dangereuses causées fréquemment lors de l’extraction des lames de scalpel avec les doigts ou des pinces ou lors de leur réinsertion.
  • Garantit une sécurité optimale en combinant vitesse et commodité pour l’utilisateur final, simplicité ergonomique et principe de sécurité passive automatique pour une utilisation d’une seule main.
  • Permet d’utiliser vos poignées de scalpels métalliques préférées.
  • Fixation murale ou sur paillasse.
  • Améliore les soins aux patients et la sécurité du personnel.
  • Récipient anti-perforation pour objets tranchants qui, lorsqu’il est plein, peut être mis au rebut en toute sécurité sans occasionner d’exposition aux objets tranchants.
  • Arrêt automatique pour empêcher le surremplissage.
  • Compteur intégré avec mécanisme d’arrêt qui s’active automatiquement après l’extraction de 100 lames.
  • Aucun risque de surremplissage.
  • Améliore la sécurité des patients en permettant aux chirurgiens d’utiliser des scalpels en acier de précision ergonomiques.
  • Améliore la sécurité du personnel, en veillant à ce que la lame de scalpel utilisée soit retirée selon une technique sûre faisant intervenir une seule main, puis conservée en toute sécurité jusqu’à sa mise au rebut définitive.
Spécification
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Extraction des lames de scalpel
Matériau ABS