Learn More
Brady™ Noyau de ruban vierge
Code produit 11599923
Change view
Click to view available options
Quantité:
5/Paquet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11599923 5/Paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11599923 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 622201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Collecte et enroule le ruban autour d’un noyau vide. Les noyaux de ruban vierges Brady™ sont compatibles avec les imprimantes d’étiquettes BBP12 et BBP11.
  • À utiliser avec les imprimantes d’étiquettes BBP12 et BBP11
  • 5 fournis dans une boîte
  • Diamètre du noyau : 12,70mm
Spécification
Type de produit Noyau de ruban vierge - 12,70 mm de diamètre
À utiliser avec (équipement) Imprimante d'étiquettes BBP11, Imprimante d'étiquettes BBP12
Diamètre (métrique) 12,70 mm
Description Noyau de ruban vierge - 12,70 mm de diam.
Quantité 5/Paquet