Learn More
Blarcamesine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16493618
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493618 10 mg
16474706 100 mg
16466347 5 mg
16430017 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493618 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101864
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Blarcamesine hydrochloride
CAS 195615-84-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H24ClNO
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (314.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (78.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1CCOC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 317.85
Poids de la formule 317.85
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration