Learn More
Melford Solution de chlorhydrate de blasticidine S à 10 mg/mL
Description
La solution de Blastididine S HCl à 10 mg/ml est couramment utilisée dans diverses recherches, biologie moléculaire et applications de biotechnologie.
Sur le marché des sciences de la vie, la solution de chlorhydrate de blasticidine S à 10 mg/mL est principalement utilisée comme agent de sélection dans les cultures cellulaires et les expériences de biologie moléculaire. Il est incorporé dans les milieux de culture cellulaire pour tuer sélectivement les cellules qui ne contiennent pas la modification génétique ou le gène de résistance souhaité. Cela permet aux chercheurs de cultiver et d'étudier de manière sélective des cellules qui ont été transfectées ou transformées avec succès grâce au gène d'intérêt.
La blasticidine S agit en inhibant la synthèse protéique dans les cellules procaryotes et eucaryotes. Elle bloque l'activité peptidyltransférase du ribosome, entraînant l'arrêt prématuré de la synthèse protéique et, à terme, la mort cellulaire.
Cet antibiotique est couramment utilisé dans la production de lignées cellulaires stables exprimant des protéines recombinantes ou des gènes d'intérêt. Il offre un moyen de sélectionner et de maintenir les cellules ayant intégré la construction génétique souhaitée, ce qui en fait un outil essentiel en génie génétique et dans les études d'expression des protéines.
De plus, la solution de chlorhydrate de blasticidine S à 10 mg/mL trouve une application dans les technologies d'édition génique telles que CRISPR-Cas9. Il peut être utilisé comme marqueur de sélection pour identifier et isoler les cellules ayant subi avec succès une modification génétique, facilitant ainsi la création de lignées cellulaires ou d'organismes génétiquement modifiés.
Fourni sous forme de solution stérile à 10 mg/mL dans un tampon HEPES.
Options de conditionnement :
B12150-0,1 (100 mg) = total 5 x 20 mg
B12150-0,2 (200 mg) = total 10 x 20 mg
B12150-0,5 (500 mg) = total 25 x 20 mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Blasticidin S HCl Solution 10 mg/ml |
| CAS | 3-9-3513 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C17H26N8O5-HCl |