Learn More
Blasticidine-S, chlorhydrate, 99,2 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Blasticidin-S hydrochloride |
| Type | Blasticidin S Hydrochloride |
| Note relative au nom | For HPLC analysis |
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.992 |
| Poids de la formule | 458.9 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Blasticidin S Hydrochlorid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?