Learn More
Blasticidine-S, chlorhydrate, 99,2 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11437731 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437731 100 mg 100mg
11417731 25 mg 25mg
11427731 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437731 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215047780
Identifiants chimiques
CAS 3-9-3513
Formule moléculaire C17H27ClN8O5
Poids moléculaire (g/mol) 458.90
Clé InChI YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme BLA-S, Cytovirin
SMILES Cl.CN(CCC(N)CC(=O)NC1C=CC(OC1C(O)=O)N1C=CC(N)=NC1=O)C(N)=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Blasticidin-S hydrochloride
Type Blasticidin S Hydrochloride
Note relative au nom For HPLC analysis
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Plage de pourcentage du dosage 0.992
Poids de la formule 458.9
compliance-icons
Identifiant produit
  • Blasticidin S Hydrochlorid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.