Learn More
Chlorhydrate de Blasticidine S (de Streptomyces griseochromogenes), Fisher BioReagents
Code produit 10264913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10264913 25 mg Verre ambré 25mg
10658203 50 mg Verre ambré 50mg
10648203 100 mg Verre ambré 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10264913 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP264725
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 3-9-3513
Formule moléculaire C17H27ClN8O5
Poids moléculaire (g/mol) 458.90
Clé InChI YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme BLA-S, Cytovirin
CID PubChem 124080960
Nom IUPAC (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(méthyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-acide carboxylique ; chlorhydrate
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Blasticidin S Hydrochloride
Type Blasticidine S chlorhydrate
Note relative au nom De Streptomyces griseochromogenes
Forme physique Poudre / Solide
Point de fusion 248 °C
Conditionnement Verre ambré
Puissance 900 μg/mg min.
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Poids de la formule 458.69
Pourcentage de pureté 99,0% min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Blasticidin S Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.