Learn More
Chlorhydrate de blasticidine S, Phytopure™, MP Biomedicals™
Code produit 17630877 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17630877 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17630877 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215047783
Synonyme : BLA-S, cytovirine, chlorhydrate de blasticidine S, 4-[[3-amino-5-[(aminoiminométhyl)-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tétradésoxy-b-D-érythro-hex-2-acide énopyranuronique
Le chlorhydrate de blasticidine S est un antibiotique nucléosidique à large spectre qui inhibe la protéosynthèse dans les organismes procaryotes et eucaryotes. Il convient à la sélection de cellules porteuses de plasmides conférant une résistance à la blasticidine. La blasticidine S est utilisée comme agent de sélection pour les cellules transformées qui contiennent les gènes de résistance bls, bsr ou BSD. Elle a été utilisée pour sélectionner les cellules HEK293-T avec les constructions TLR-2 et les cellules HEK-D5, et est également utilisée pour étudier la protéosynthèse au niveau de la formation de liaisons peptidiques. Énoncé d’utilisation : Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical™ sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Powder
CAS 3-9-3513
Source Streptomyces griseochromogenes
Stérilité Non-sterile
Quantité 250 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Blasticidin S Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S Hydrochloride