Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté avec bouchon en verre
Code produit 15173078 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
100 ml
Taille du bouchon:
10/19
14/23
Limite d’erreur:
± 0,08 ml USP
±0,02 mL USP
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Limite d’erreur Conditionnement
15173078 100 ml 14/23 ± 0,08 ml USP 2 pièces
15178434 10 ml 10/19 ±0,02 mL USP 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15173078 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 36979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.40€
    59.89€ / 2 pièces
    Économisez 34.51€
    36% de réduction
En stock
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec bouchon en verre est fournie avec un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • En verre borosilicaté de classe A.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In.)
  • Bouchon en verre inclus.
  • Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • Comprend un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande.
Matériau du bouchon Verre
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,08 ml USP
Nbre par carton 2 pièces
Classe A
Taille du bouchon 14/23