Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec bouchon en polypropylène
Code produit 10721571 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10721571 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10721571 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 37236
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté 3.3 Étalonné pour son volume contenu (TC, In.) Livré avec numéro de lot et certificat de lot.
  • Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Bouchon en PP
  • Graduations en bleu
  • Marquage DE-M
  • DIN EN ISO 1042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Volume contenu (TC, po)
Certifications/Conformité Étalonnage DAkkS
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 10 l
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 2 ml
Nbre par carton 1 pièce
Tolérance plusmn;2 ml
Classe A
Taille du bouchon 45/40