Learn More
Brand™ Fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré Blaubrand™
Code produit 11854020 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Type de goulot:
Large
Étroit
Limite d’erreur:
± 0,06 ml
± 0,10 ml
± 0,15 ml
±0,04 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Type de goulot Limite d’erreur Conditionnement
11854020 50 ml 14/23 Large ± 0,10 ml 2 pièces
11843192 10 ml 10/19 Large ±0,04 ml 2 pièces
11818371 5 ml 10/19 Large ±0,04 ml 2 pièces
11894160 20 ml 10/19 Étroit ±0,04 ml 2 pièces
11804170 25 ml 10/19 Étroit ±0,04 ml -
11834170 50 ml 12/21 Étroit ± 0,06 ml 2 pièces
11864020 100 ml 14/23 Étroit ± 0,10 ml 2 pièces
11834180 200 ml 14/23 Étroit ± 0,15 ml 2 pièces
11874020 250 ml 14/23 Étroit ± 0,15 ml 2 pièces
11884020 500 ml 19/26 Étroit ±0.25 ml 2 pièces
10399800 1000 ml 24/29 Étroit ±0.4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11854020 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 37406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.05€
    69.83€ / 2 pièces
    Économisez 10.22€
    12% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré BRAND™ Blaubrand™ conforme aux normes DIN EN ISO 1042; comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré. Le flacon foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles. Comprend également le numéro de lot et le certificat. Les certificats de lot USP individuel et USP sont également disponibles sur demande.
  • En verre borosilicaté ambré.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Le verre foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
  • Comprend un bouchon en polypropylène, mais il est interchangeable avec un bouchon en verre ambré.
  • Numéro de lot et certificat inclus. Les certificats de lot USP individuel et USP sont également disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS sur demande.
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,10 ml
Type de goulot Large
Nbre par carton 2 pièces
Tolérance ± 0,10 ml
Classe A
Taille du bouchon 14/23