Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec bouchon en verre
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- En verre borosilicaté ambré
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en verre ambré, interchangeable avec un bouchon en polypropylène.
- Le flacon ambré foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
- Numéro de lot et certificat inclus avec l’emballage.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS sur demande. |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ±0,04 ml |
| Type de goulot | Étroit |
| Nbre par carton | 2 pièces |
| Tolérance | ±0,04 mL |
| Afficher plus |