Learn More
Brand™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec bouchon en verre
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- En verre borosilicaté ambré
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en verre ambré, interchangeable avec un bouchon en polypropylène.
- Le flacon ambré foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
Specifications
Specifications
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042, certificat individuel USP sur demande |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ± 0,08 ml |
| Nbre par carton | 2 pièces |
| Type de produit | Fiole jaugée |
| Tolérance | ±0,08 mL |
| Show More |