Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait, avec certificat
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Specifications
Specifications
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Type de graduation | Marquage DE-M |
| Tolérance | 0,015 mL |
| Couleur | Blanc |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Show More |