Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait, avec certificat
Code produit 15855522 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15855522 25 ml 1 pièce
15811475 3 ml 1 pièce
15815522 4 ml 1 pièce
15821475 5 ml 1 pièce
15825522 6 ml 1 pièce
15835522 7 ml 1 pièce
15804968 15 ml 1 pièce
15894958 10 ml 1 pièce
15865522 30 ml 1 pièce
15875522 40 ml 1 pièce
15885522 50 ml 1 pièce
12617046 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15855522 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 929715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    36.79€ / 1 pièces
    Économisez 3.21€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certifié DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Livrées avec un certificat de conformité individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe AS
Matériau AR-GLAS, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Type de graduation Marquage DE-M
Tolérance ±0,03 ml
Couleur Bleu
Volume (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 520 mm
Type Pipette à poire