Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Schellbach bande
- Avec robinet à pointeau avec broche en PTFE
- Remise à zéro automatique
- La bouteille en verre sodocalcique de 2000 mL est vendue séparément (voir 126965, Bouteilles de™ marque™ BISTABIL pour burettes automatiques).
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints par emballage
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Graduations | 0,05 mL |
| Comprend | Bande Schellbach bleue |
| Robinets d’arrêt | Robinet d’arrêt latéral de sécurité |
| Garantie | 12 mois |
| Type | Burette |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?