Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt latéral
Code produit 11956129 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11956129 10 ml 1 pièce
10418952 25 ml 1 pièce
10673202 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11956129 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 22521
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La burette automatique BLAUBRAND™ comprend un robinet d’arrêt latéral et une bande Schellbach bleue.
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Schellbach bande
  • Avec robinet à pointeau avec broche en PTFE
  • Remise à zéro automatique
  • La bouteille en verre sodocalcique de 2000 mL est vendue séparément (voir 126965, Bouteilles de™ marque™ BISTABIL pour burettes automatiques).
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints par emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Graduations 0,02 mL
Comprend Bande Schellbach bleue
Robinets d’arrêt Robinet d’arrêt latéral de sécurité
Garantie 12 mois
Type Burette