Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt intermédiaire
Code produit 10524452 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10524452 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10524452 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 22763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    335.76€ / 1 pièces
    Économisez 78.24€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
La burette automatique à granulés comprend une clé en PTFE pour robinet à pointeau latéral Schellbach. Les graduations se situent dans les limites d’erreur définies par DIN et ISO et portent le marquage DE-M.
  • Construction en verre borosilicaté (boro 3.3) selon DIN EN ISO 385
  • Classe AS
  • Marquage DE-M
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Comprend un robinet à pointeau avec broche en PTFE (robinet d’arrêt intermédiaire avec clé en PTFE).
  • Remise à zéro automatique.
  • Robinet d’arrêt intermédiaire 4 NS/19 pour le recyclage des liquides résiduels.
  • Hauteur totale d’env. 1 m avec flacon de 2000 ml en verre sodocalcique (vendu séparément)
  • Toutes les burettes automatiques BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon, robinet à pointeau, broche en PTFE
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Bande Schellbach
Matériau du robinet d’arrêt Clé en PTFE
Tolérance ±0,05 mL
Type Burette automatique
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP