Learn More
BRAND™ Microburette Bang-Pattern BLAUBRAND™
Code produit 15281919 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15281919 2 ml 2 pièces
15291919 5 ml 2 pièces
15201929 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15281919 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 24265
Expédition estimée: 08-12-2026
Avec robinet à pointeau droit avec broche en PTFE (clé en PTFE dans le robinet d’arrêt intermédiaire)
  • Classe AS
  • Verre Boro 3.3
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certific
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 2 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,01 mL
    Nb par paquet 2
    Robinets d’arrêt Droit
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Tolérance ±0,01 ml
    Class Classe AS
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP