Learn More
BRAND™ Burette en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt droit
Code produit 11834050 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11834050 10 ml 2 pièces
11844050 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11834050 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 12484
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex). Fournie avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Avec robinet d’arrêt droit et broche en PTFE
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Longueur d’environ 800 mm
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 800 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,02 mL
Nb par paquet 2
Comprend Robinet d’arrêt droit
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,02 ml
Volume (métrique) du réservoir 10 ml
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité Journal des maladie d’Alzheimer ISO 385