Learn More
BRAND™ Burette en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt latéral en PTFE
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Construction en verre borosilicaté (boro 3.3 selon DIN EN ISO 385.)
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
- Bande Schellbach.
- Longueur d’env. 800 mm.
- Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,02 mL |
| Robinets d’arrêt | Latéral |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Volume (métrique) du réservoir | 10 ml |
| Type | Burette |
| Class | Classe AS |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385 |