Learn More
BRAND™ Burettes compactes en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Code produit 10464342 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10464342 50 ml 1 pièce
10397482 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10464342 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 13918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.69€
    76.55€ / 1 pièces
    Économisez 16.14€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Facile à démonter et à nettoyer. Les burettes compactes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ sont également simples à réparer car tous les composants individuels sont remplaçables.
  • Comprend un robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • Facile à démonter et à nettoyer.
  • Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables.
  • Construction en verre borosilicaté (boro 3.3 selon DIN EN ISO 385.)
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
  • Bande Schellbach.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 800 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE amovible
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,05 mL
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP