Learn More
BRAND™ Burettes compactes en verre borosilicaté BLAUBRAND™, avec certificat
Code produit 15884958 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15884958 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15884958 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 913916
Expédition estimée: 26-11-2026
Facile à démonter et à nettoyer. Les burettes compactes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ sont également simples à réparer car tous les composants individuels sont remplaçables. Livrée avec un certificat de conformité individuel.
  • Comprend un robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • Facile à démonter et à nettoyer.
  • Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables.
  • Construction en verre borosilicaté (boro 3.3 selon DIN EN ISO 385.)
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
  • Bande Schellbach.
  • Livrée avec un certificat de conformité individuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Longueur (métrique) 800 mm
Matériau Verre borosilicaté
Tolérance ±0,03 ml
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385