Learn More
BRAND™ Microburettes en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec broche en PTFE
Code produit 10672441 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10672441 2 ml 2 pièces
11864050 5 ml 2 pièces
10018500 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10672441 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 24595
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabriquée en verre borosilicaté. Les microburettes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ avec broche en PTFE sont étalonnées pour délivrer un volume donné correspondant à un volume spécifié.
  • Fabrication en verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN EN ISO 385)
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bang-Pattern
  • Bande Schellbach
  • Comprend un robinet à pointeau interchangeable avec broche en PTFE
  • Support inclus
  • Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 660 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,01 mL
Comprend Bandes Schellbach
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0.01 mL
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385