Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Pipettes à bulbe 1-Marque
Code produit 16397967 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
6 mL
20 mL
25 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16397967 1 mL 12 pièces
16347977 6 mL 6 pièces
16397977 20 mL 6 pièces
16307987 25 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16397967 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 230602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    96.84€ / 12 pièces
    Économisez 11.16€
    10% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Classe AS Les pipettes à bulbe à 1 graduation offrent une précision de mesure supérieure aux pipettes graduées.
  • AR-Glas™
  • À graduation et à marque unique
  • Incluent un certificat de conformité de lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classe Classe AS
Matériau AR-GLAS
Type de graduation Graduations et marque unique
Comprend Certificat de conformité de lot
Volume (métrique) 1 mL
Type Pipette à poire