Description
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Bande Schellbach
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Longueur (métrique) | 86,9 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Graduations | 0,05 mL |
| Hauteur (métrique) | 4 cm |
| Comprend | Broche en PTFE |
| Robinets d’arrêt | Droit |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385 |