Description
- En AR-GLAS™
- Marquage DE-M de classe A.
- Limites d’erreur et sous-division conformément à la norme DIN 12689
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Toutes les pipettes graduées BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 0,002 ml |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | Classe A |
| Classe | A |
| Matériau | AR-GLAS |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Graduations | 0,002 mL |
| Quantité | 12/boîte |
| Afficher plus |