Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
Code produit 15603967 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15603967 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15603967 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 37241
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en PP est disponible avec un col étroit ou un col large et en plusieurs tailles. Le marquage DE-M au niveau du col permet le contrôle précis et rapide du volume. Bouchon en PP inclus.
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
  • Bouchon en polypropylène inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Joint rodé NS 7/16
Comprend Bouchon en PP
Capacité (métrique) 10 ml