Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ avec bouchon en verre
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
- Bouchon en verre inclus
Specifications
Specifications
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Couleur | Transparent |
| Description | Marquage DE-M |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ±0.4 ml |
| Type de goulot | Étroit |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Show More |