Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte BLAUBRAND™ avec flacon en PEBD
Code produit 10013494 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10013494 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10013494 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    143.90€ / 1 pièces
    Économisez 47.10€
    24% de réduction
En stock
La burette automatique BLAUBRAND™ comprend un flacon en PEBD de 1000 ml et une bande Schellbach bleue.
  • Rapide à démonter et facile à nettoyer
  • Facile à réparer
  • Tous composants individuels remplaçables
  • Classe AS, verre borosilicaté 3.3 de marquage DE-M
  • Robinet d’arrêt en PTFE détachable
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Fournis avec un numéro de lot et un certificat de lot connexe dans l’emballage d’origine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Graduations 0,02 mL
Comprend Bouteille en PEBD de 1000 mL, bleue Schellbach Bande
Garantie 12 mois
Class Classe AS