Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte BLAUBRAND™ avec flacon en plastique
Product Code. 10695885 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10695885 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10695885 Supplier BRAND™ Supplier No. 23820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    143.90€ / 1 pièces
    Économisez 42.10€
    22% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Facile à démonter et à nettoyer. Tous les composants individuels sont remplaçables.
  • Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Classe AS , marquage DE-M
  • Graduations en bleu
  • Comprend un flacon en PEBD de 1000 ml avec socle, un tube de remplissage en PVC et un robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Fournis avec un numéro de lot et un certificat de lot connexe dans l’emballage d’origine
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel également disponibles sur demande
  • Support / pince non inclus
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Capacité (métrique) 25 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,05 mL
    Comprend Flacon PE
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Tolérance ±0,03 ml
    Type Burette automatique
    Class Classe AS
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP