Learn More
BRAND™ Burette compacte BlauBRAND™
Code produit 10287162 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10287162 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10287162 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 13913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    78.85€ / 1 pièces
    Économisez 60.15€
    43% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Avec robinet d’arrêt en PTFE, facile à démonter et à nettoyer
  • La nouvelle génération de burettes de BRAND™
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE, facile à démonter et à nettoyer
  • Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables
  • Verre Boro 3.3
  • Robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Toutes les burettes BlauBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 10 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,02 mL
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Tolérance ± 0,02 ml
    Volume (métrique) du réservoir 10 ml
    Type burette compacte
    Class Classe AS
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385