Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger sans bouchon à vis
Code produit 10529701 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Autostable, fond conique
Fond conique
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Format unitSize
10529701 0,5 ml Autostable, fond conique 1000 pièces
10461013 1,5 ml Fond conique 1000 pièces
10304281 1,5 ml Autostable, fond conique 1000 pièces
10354371 2 ml Fond conique -
10539891 2 ml Autostable, fond conique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10529701 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 780730
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP et conformes aux normes DIN EN 285. Les tubes pour microcentrifugeuse BRAND™ sans bouchons à vis sont gradués et possèdent une zone de marquage dépolie qui permet d’identifier l’échantillon ou d’apporter toute autre annotation. Les bouchons à vis et inserts de bouchon colorés sont disponibles séparément.
  • En PP et conformes aux normes DIN EN 285.
  • Gradué.
  • La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
  • Plage de fonctionnement : –196°C à 121°C.
  • Autoclavables à 121°C (2 bars)
  • Les bouchons à vis et inserts de bouchon colorés sont disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Polypropylène
Format Autostable, fond conique
Nb par paquet 1000/boîte
Plage de températures (métrique) –196 à 121°C
Stérilité Non stérile
Graduated Non