Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat de lot
Code produit 15821508 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15821508 10 ml 6 pièces
15811508 5 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15821508 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 230512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.10€
    42.13€ / 6 pièces
    Économisez 12.97€
    23% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant. Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible).
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau AR-GLAS, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Type de graduation Marquage DE-M
Tolérance 0,02 mL
Couleur Rouge
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette à bulbe volumétrique