Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire USP Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Délai de réponse : 5 secondes.
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Specifications
Specifications
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Type de graduation | Marquage DE-M |
| Tolérance | 0,008 mL |
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Show More |