Description
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3, reconnu pour son faible coefficient de dilatation et son excellente résistance chimique.
- Comporte une impression en émail bleu pour une durabilité optimale et une lisibilité aisée.
- Doté d'un bec verseur et d'une base hexagonale en verre robuste pour une manipulation aisée et une bonne stabilité.
- Disponible dans une gamme complète de ISO des contenances de 5 mL à 2000 mL
- Étalonné pour contenir
- Chaque unité est fournie avec un numéro de lot et un USP Certificat de lot dans l'emballage d'origine pour la traçabilité
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Comprend | Certificat de lot USP |
| Graduations | 20 ml |
| Subdivision | 20 ml |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Class | Classe A |
| Afficher plus |