Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Code produit 15734037 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
500 ml
2000 ml
Graduations:
0,5 ml
5 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
15734037 25 ml 0,5 ml 2 pièces
15358286 500 ml 5 ml 2 pièces
15584409 2000 ml 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15734037 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32820
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Classe A, USP Certifié, calibré « Pour contenir »
  • datée du verre borosilicate 3.3, connu pour son faible coefficient de dilatation et son coefficient de résistance aux produits chimiques
  • Présente une impression émaillée bleue pour une durabilité optimale et une lisibilité facile
  • Épaule d’un bec.
  • disponibles dans une gamme complète de ISO tailles de 5 ml à 2 000 ml
  • Étalonné pour contenir
  • Chaque unité reçoit un numéro de lot et un USP Certificat de lot dans l’emballage d’origine pour la traçabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788, USP
Class Classe A
Hauteur (métrique) 170 mm
Tolerance Metric ±0,17 ml
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 25 ml
Comprend Certificat de lot USP
Graduations 0,5 ml
Subdivision 0,5 ml