Learn More
BRAND™ Chambres de comptage, modèle Neubauer, BLAUBRAND™ , double décision
Code produit 10450751 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Avec pinces à ressort
Sans pinces à ressort
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10450751 Avec pinces à ressort 1 pièce
10360141 Sans pinces à ressort 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450751 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 718620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.20€
    67.41€ / 1 pièces
    Économisez 23.79€
    26% de réduction
En stock
BLAUBRAND™ qualité. Précision de mesure exceptionnelle. Qualité certifiée à 100%.
  • Fabriqué selon la norme DIN 12 847, comprenant 2 verres couvre-objets pour hémocytomètre.
  • Le quadrillage représente 9 grands carrés de 1 mm² chacun.
  • Les quatre grands carrés dans les coins marqués « L » pour le comptage des leucocytes sont chacun subdivisés en 16 carrés de 0,25 mm de côté.
  • Le grand carré central est subdivisé en 16 carrés de côtés de 0,25 mm.
  • Chaque carré de groupe est composé de 16 mini carrés de côtés de 0,05 mm, chacun ayant une aire de 0,0025 mm 2 .
  • Les 5 carrés de groupe situés dans le grand carré central sont utilisés pour compter les thrombocytes et les érythrocytes.
  • Contrairement aux chambres de comptage Neubauer améliorées plus avancées, la zone de comptage de chaque carré de groupe est limitée par la ligne extérieure des trois limites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dispositif de comptage
Quantité 1Each
Profondeur (métrique) 0,1mm
Certifications/Conformité DIN EN 285
À utiliser avec (application) Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes
Comprend Avec pinces à ressort