Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire en verre à un trait BLAUBRAND™, classe A, USP, certifiées
Code produit 15128264 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
7 ml
15 ml
25 ml
40 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15128264 15 ml 6 pièces
15338207 0,5 ml 12 pièces
15188254 1 ml 12 pièces
15121607 2 ml 12 pièces
15214069 3 ml 6 pièces
15181627 4 ml 6 pièces
15208918 7 ml 6 pièces
15198254 25 ml 6 pièces
15379212 40 ml 6 pièces
15111677 100 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15128264 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 30613
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’émail bleu à contraste élevé représente une combinaison optimale de résistance et de lisibilité
  • Fabriqué de AR-GLAS™
  • Géométrie en flux optimisée en basculement pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
  • Bords polis au feu pour plus de durabilité
  • Disponible dans tous les ISO des formats de 0,5 à 100 ml
  • Fourni avec un numéro de lot et un accompagnement USP certificat de lot dans l'emballage d'origine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP
Classe A
Matériau AR-GLAS
Stérilité Non stérile
Graduée Non
Couleur Vert
Volume (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 510 mm
Type Pipette à poire
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Contrôleur de pipette