Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire en verre à un trait BLAUBRAND™, classe A, USP, certifiées
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Fabriqué de AR-GLAS™
- Géométrie en flux optimisée en basculement pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu pour plus de durabilité
- Disponible dans tous les ISO des formats de 0,5 à 100 ml
- Fourni avec un numéro de lot et un accompagnement USP certificat de lot dans l'emballage d'origine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP |
| Classe | A |
| Matériau | AR-GLAS |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Non |
| Couleur | Noir |
| Volume (métrique) | 3 ml |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| Type | Pipette à poire |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |