Learn More
STEMCELL Technologies (-)-Blebbistatin
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Description
- (-)-Blebbistatin is a selective cell-permeable inhibitor of non-muscle myosin II ATPases (Kovács et al.; Straight et al.) It rapidly and reversibly inhibits Mg-ATPase activity and in vitro motility of non-muscle myosin IIA and IIB for several species (IC50 = 0.5-5.0 μM), while poorly inhibiting smooth muscle myosin (IC50 = 80 μM) (Limouze et al.)
- Increases human pluripotent stem cell (hPSC) survival and cloning efficiency after dissociation to single cells, downstream of ROCK inhibition (Chen et al.; Ohgushi et al.; Walker et al.; Xu et al.)
- Enables hPSC to be cultured on microcarriers without surface coating (Chen et al.)
- Inhibits differentiation of human mesenchymal stem cells (McBeath et al.; Engler et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 856925-71-8 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule moléculaire | C18H16N2O2 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.