Learn More
Interscience JumboMix 3500 P CC. Mélangeur de laboratoire de 3500 mL
Product Code. 10070321
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 - 3750 mL
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10070321 200 - 3750 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10070321 Supplier Interscience Supplier No. 031230
Expédition estimée: 16-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
JumboMix 3500 P CC permet l’homogénéisation rapide des échantillons de grande taille. C'est un homogénéisateur de laboratoire puissant et facile à utiliser.
Mélangeur de laboratoire de 3500 mL pour la préparation d'échantillons solides : Porte simple en acier inoxydable, affichage numérique, vitesse variable, palettes réglables (220-240V). Livré avec :
  • 1 câble d'alimentation
  • 1 guide d'utilisation rapide
  • 1 manuel d'utilisation
  • 1 paquet gratuit de sacs mélangeurs
Specifications
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 V, 50 Hz
Puissance (CV) 400W
Puissance 400 W
Capacité (métrique) 200 - 3750 mL
Plage de volume (impériale) 0,35 pt à 6,60 pt
Plage de volume (métrique) 200 mL à 3750 mL
Profondeur (impériale) 185,04 in
Profondeur (métrique) 47 cm
Dimensions (L x l x H) 51.2 x 52.3 x 46.8 cm
Hauteur (impériale) 18,43 in
Hauteur (métrique) 46.8 cm
Longueur (impériale) 20,59 in
Longueur (métrique) 52.3 cm
Largeur (impériale) 20,16 in
Largeur (métrique) 51.2 cm
Matériau de la base Acier inoxydable
Matériau du bac Acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Manuel d'analyse bactériologique)
Description Le JumboMix 3500 P CC mélange efficacement tout type d'échantillon, jusqu'à 400 g, pour une extraction bactérienne optimale. Il est équipé d'un système breveté de palettes réglables lui permettant de s'adapter à tout échantillon. Il est également idéal pour la mise en commun d'échantillons. L'écran multifonction permet un contrôle aisé des paramètres de mélange.
À utiliser avec (application) Le JumboMix est idéal pour le mélange d'échantillons, notamment dans les préparations pour nourrissons, le chocolat, la viande hachée... Il est utile pour les tests E. coli O157:H7, Trichinella (modèle WarmMix), Salmonella spp, les parasites Cryptosporidium et Giardia.
À utiliser avec (équipement) sac d'échantillon
Comprend Contenu de la livraison : 1 bac récupérateur de sécurité, 1 câble d’alimentation, 1 manuel d’utilisation, 1 guide de démarrage rapide, 1 paquet de sacs mélangeurs offert
Modèle JumboMix 3500 P CC
Nbre de coups 1,5, 3, 4,5, 6 coups/s
Quantité d’emballage 1
Type de produit Mélangeur de laboratoire
Fréquence 50/60 Hz