Learn More
Sulfate de bléomycine (un mélange de sels de sulfate de bléomycine) >90 %, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Bleomycin Sulfate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C55H84N20O21S2.C55H83N17O21S3.2H2O4S/c1-19-32(72-45(75-43(19)58)24(11-30(57)79)67-12-23(56)44(59)85)49(89)74-34(40(25-13-63-18-68-25)94-53-42(38(83)36(81)28(14-76)93-53)95-52-39(84)41(96-55(62)91)37(82)29(15-77)92-52)50(90)69-21(3)35(80)20(2)46(86)73-33(22(4)78)48(88)65-10-7-31-70-27(17-97-31)51-71-26(16-98-51)47(87)64-8-5-6-9-66-54(60)61;1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;2*1-5(2,3)4/h13,16-18,20-24,28-29,33-42,52-53,67,76-78,80-84H,5-12,14-15,56H2,1-4H3,(H2,57,79)(H2,59,85)(H2,62,91)(H,63,68)(H,64,87)(H,65,88)(H,69,90)(H,73,86)(H,74,89)(H2,58,72,75)(H4,60,61,66);14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);2*(H2,1,2,3,4)/t20-,21+,22+,23-,24-,28-,29+,33-,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42-,52+,53-;21-,22+,23+,24-,25-,29-,30+,34-,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,53+,54-;;/m00../s1 |
| Poids de la formule | 3034.002 |