Description
- Il s’agit d’un antibiotique atinéoplastique.
- C’est un mélange d’antibiotiques glycopeptides cytotoniques qui réagit avec l’ADN et provoque la scission des brins; il a également été démontré qu’ils ont une forme d’activité de transférase oxygène. La bléomycine A2 est la principale composante de la bléomycine employée cliniquement.
- Les bléomycines diffèrent les unes des autres dans l’amine terminale et présentent une activité biologique variable.
Spécification
Spécification
| CAS | 9041-93-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | >99.0% |
| Formule moléculaire | C55H85N17O25S4 |
| Numéro MDL | MFCD00070310 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Blenoxane, Blexane, Bleo |
| Informations sur la solubilité | Très soluble dans l’eau, le méthanol ; légèrement soluble dans l’éthanol. Pratiquement insoluble en acétone, acétate d’éthyle, acétate de butyle, éther. |
| Clé InChI | WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1512.62 |
| Afficher plus |