Description
- Sans PFAS – une solution d’avenir et durable : La Green Line se passe complètement de PFAS et utilise PEEK comme un plastique haute performance sans fluor qui garantit la durabilité et la pérennité.
- Sécurité réglementaire totale : Les produits Green Line éliminent les risques liés aux interdictions à venir des PFAS et répondent aux exigences environnementales et ESG les plus strictes.
- Qualité technique sans compromis : Les bouchons de sécurité sont compatibles à 1:1 avec les systèmes existants, résistants aux produits chimiques, autoclavables et absolument étanches, conformément aux normes en vigueur. SCAT standard.
- Visiblement durable : Grâce à leur couleur verte, ces produits rendent la durabilité visible et témoignent de l'engagement du laboratoire en faveur d'un avenir sans PFAS.
- Le développement visionnaire de Green Line sécurise les processus de laboratoire contre les risques réglementaires à long terme et soutient les stratégies d'entreprise durables.
- Diversité des produits et rentabilité : Cette série propose un large éventail de variantes, de kits de démarrage et d'accessoires pour des solutions HPLC flexibles, économiques et prêtes à l'emploi.
- En résumé, SCAT Green Line propose des solutions de laboratoire sans PFAS, conformes aux réglementations, techniquement performantes et visiblement durables, sans compromis sur la qualité, l'étanchéité ou la compatibilité. Alors que les bouchons classiques sont à base de PTFE, un représentant des produits chimiques dits « perpétuels », la gamme Green Line utilise… PEEK , un plastique haute performance totalement exempt de fluor, doté d'excellentes propriétés chimiques et thermiques.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Incolore |
| Modèle | Type 1 |
| Quantité | 10 Pk. |
| Dimensions | 1/4-28 UNF |
| À utiliser avec (application) | Analyses sans PFAS |
| À utiliser avec (équipement) | connecteur capillaire |
| Type de produit | Bouchon borgne |