Learn More
Invitrogen™ Le contrôle fluorescent rouge BLOCK-iT™ Alexa Fluor™
Code produit 10726393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 125 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10726393 2 x 125 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10726393 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 14750100
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le contrôle fluorescent rouge BLOCK-iT™ Alexa Fluor™
Le contrôle fluorescent rouge BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ est un indicateur idéal de l’efficacité de la transfection médiée par lipides pour les expériences d’ARNi, en particulier celles utilisant le réactif de transfection Lipofectamine™ RNAiMAX. La séquence du contrôle fluorescent rouge BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ n’est homologue à aucun gène connu, ce qui empêche l’induction d’événements cellulaires non spécifiques causés par l’introduction du duplex dans les cellules. Le contrôle fluorescent rouge BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ offre :
  • Un signal Alexa Fluor™ 555* fort, facilement détectable et photostable indiquant l’efficacité de la transfection
  • Des modifications chimiques pour un signal cellulaire plus clair et plus persistant qu’avec des siARN marqués
  • Une corrélation prouvée de l’efficacité de la transfection avec des molécules de siARN Stealth RNAi™ et de siARN traditionnel *Ce colorant peut être détecté en utilisant des ensembles de filtres standard conçus pour les fluorophores Alexa Fluor™ 555, Cy™3, DsRed, Texas Red™ ou rhodamine.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Le contrôle fluorescent rouge BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ est fourni à une concentration de 20 µM. Stocker à -20°C. Garantie stable pendant 12 mois sous réserve d’un stockage correct.
    Type de contrôle Contrôle de transfection
    Méthode de détection Fluorescent
    Type d’échantillon ARN
    À utiliser avec (application) Transfection d’ARN
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor 555
    Gamme de produits Alexa Fluor, BLOCK-iT
    Type de produit Contrôle de la transfection fluorescent rouge
    Quantité 2 x 125 μl
    Type d’ARNi ARNsi
    Conditions d’expédition Glace carbonique