Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ HiPerform™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System with EmGFP
Code produit 17144529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17144529 20 réactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17144529 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K493400
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Système d’expression BLOCK-iT™ HiPerform™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System with EmGFP
Les kits de vecteur d’expression BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector combinent les avantages des vecteurs d’ARNi traditionnels (expression stable et capacité à utiliser la distribution virale) avec des capacités d’expression spécifique aux tissus et de transfert de cibles multiples à partir de la même transcription Les kits vecteurs d’expression BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector et les systèmes d’expression BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression Systems sont conçus pour exprimer des miARN artificiels conçus pour avoir une homologie à 100 % de votre séquence cible et se traduiront par un clivage cible. En utilisant le Designer RNAi primé BLOCK-iT™ Invitrogen, plus de 70 % des structures produisent plus de 70 % d’inhibition. La famille de vecteurs d’expression Invitrogen Pol II comprend :
–Une forte expression du promoteur immédiat CMV, avec l’utilisation optionnelle d’EF-1α, des promoteurs spécifiques aux tissus ou d’autres promoteurs via la recombinaison MultiSite Gateway™.
–Compatibilité avec de nombreux vecteurs de destination (DEST) Invitrogen Gateway™ pour l’expression génétique.
–Possibilité de contrôler l’initiation de la réponse ARNi avec un nouveau kit vecteur d’expression ARNi miR Pol II inductible BLOCK-iT™ with EmGFP (réf. K493900).
–Un nouveau vecteur de destination dans le système d’expression avec EmGFP BLOCK-iT™ HiPerform™ Lentiviral PolII miR RNAi Expression System. Le nouveau vecteur contient une séquence de stabilisation de l’ARNm (WPRE) et une séquence d’importation nucléaire (CPPt) qui génèrent jusqu’à 5 fois plus de titres de virus et de niveaux d’expression de l’EmGFP. De plus, la résistance à la blasticidine est exprimée par le promoteur PGK-1 de souris pour éviter l’arrêt après plusieurs passages.
–Expression co-cistronique du GFP Emeraude (EmGFP), qui entraîne une corrélation entre l’expression de l’EmGFP et l’inhibition de votre ARNi miR.
–Expression de plus d’une séquence développée de l’ARNi miR sur la même transcription, permettant l’inhibition simultanée de plusieurs gènes et la génération de phénotypes synthétiques.
Le nouveau kit de vecteurs d’expression BLOCK-iT™ Inducible Pol II miR RNAi Expression Vector Kit with EmGFP permet de réguler les expériences ARNi. Ce kit contient le vecteur pT-REx-DEST30 Gateway™ qui, après des techniques simples de clonage et d’obturation, produit un vecteur d’expression ARNi miR adapté à l’inhibition inductible. Le vecteur pT-REx-DEST30 Gateway™ contient le promoteur CMV avec deux copies de la séquence opérateur de tétracycline (tetO2) permettant une expression à haut niveau et régulée. Cela permet d’étudier la perte de fonction dans une lignée cellulaire transfectée de façon stable, même si le gène d’intérêt est essentiel. De plus, l’induction de l’expression de l’ARNi miR peut être interrompue afin que les changements phénotypiques puissent être mesurés lors de la récupération de la fonction génétique.
Pour une variété d’options d’expression, la cassette ARNi miR, qui contient des régions flanquantes de miR EmGFP (vecteur pcDNA™6.2-GW / EmGFP-miR uniquement) et un miARN homologue à la cible d’intérêt, peut être facilement déplacée dans une variété de vecteurs DEST. Ceci se produit par des réactions de recombinaison Gateway™ dans lesquelles la cassette ARNi miR est transférée dans un vecteur pDONR™ (réaction BP) puis dans un vecteur DEST (réaction LR) de choix. Le système HiPerform™ est doté du nouveau vecteur pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST pour les titres de virus élevés et l’expression EmGFP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de clonage Passerelle™
Système constitutif ou inductible Constitutive
Contenu et stockage Le système d’expression BLOCK-iT™ HiPerform™ Lentiviral PolII miR RNAi Expression System with EmGFP contient le kit de vecteur d’expression ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ avec EmGFP ainsi que tous les réactifs nécessaires pour le clonage Gateway™ dans le système d’expression lentiviral, y compris : Vecteur pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST, vecteur de contrôle pLenti6.4 / CMV / V5-MSGW / lacZ, pDONR™221, pENTR5’ / EF1αp, pENTR5’ / CMVp, kit de support Bsd lentiviral ViraPower™ (mélange d’emballage ViraPower™, réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 et blasticidine), ligne cellulaire 293FT, One Shot™ Stbl3™ chimio-compétent E. coli, One Shot™ chimio-compétent TOP10 E. coli, et Gateway™ enzyme Mix Clonase LR et BP™. Stockez le réactif Lipofectamine™ 2000 à +4°C (ne pas congeler). Stockez les vecteurs, le mélange de conditionnement ViraPower™, la blasticidine et les deux mélanges d’enzymes Clonase™ II à -20°C. Stockez les cellules compétentes à -80°C. Stockez la lignée cellulaire 293FT dans de l’azote liquide. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
Type de livraison Lentiviral
Nbre de réactions 20 Reactions
Gamme de produits BLOCK-iT, HiPerform
Type de produit Pol II miR RNAi Expression Vector Kit
Accélérateur EF-1α, CMV
Marqueur de protéine Marqueur d’épitote V5
Quantité 20 réactions
Type d’ARNi miARN
Gène rapporteur GFP (EmGFP)
Agent de sélection (eucaryotique) Blasticidine
Promoteur du marqueur de sélection Promoteur PGK
Vecteur pLenti